Principaux documents
SY3H3D67FAE4
Synthonix Corporation
Methyl 2-(2-chloroethoxy)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.58
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl (2-chloroethoxy)acetate
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-5(7)4-9-3-2-6/h2-4H2,1H3
Clé InChI
RDFIZBYHUOHTQI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/41275.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41275.html