Principaux documents
SY3H3D67F67E
Synthonix Corporation
3-Methoxy-4-methyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.12
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methoxy-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Inchi Code
1S/C4H7N3O2/c1-7-3(8)5-6-4(7)9-2/h1-2H3,(H,5,8)
Clé InChI
AMHDHUVBOKXALL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40223.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40223.html