Principaux documents
SY3H3D67F531
Synthonix Corporation
4-Iodo-3,5-dimethylaniline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.08
Numéro MDL:
Iupac Name
4-iodo-3,5-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-5-3-7(10)4-6(2)8(5)9/h3-4H,10H2,1-2H3
Clé InChI
GVLJJTPNZDAXIJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46769.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46769.html