Principaux documents
SY3H3D67E560
Synthonix Corporation
3-(2-Fluorophenyl)propionic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(2-fluorophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)
Clé InChI
GUZLQEOSDXLCKX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/51934.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51934.html