Principaux documents
SY3H3D67E4EE
Synthonix Corporation
2-Fluoro-1,4-dimethoxybenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
156.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1,4-dimethoxybenzene
Inchi Code
1S/C8H9FO2/c1-10-6-3-4-8(11-2)7(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Clé InChI
WNCYZVMZKSOPMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/49392.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49392.html