Principaux documents
SY3H3D67E32E
Synthonix Corporation
2-fluoro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.1
Numéro MDL:
Iupac Name
2-fluoro-1-nitro-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H3F4NO2/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12(13)14/h1-3H
Clé InChI
PGKWPKDZNHZBQK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44153.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44153.html