Principaux documents
SY3H3D67D9F3
Synthonix Corporation
1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-14-11-7-9(8(2)12)5-6-10(11)13-3/h5-7H,4H2,1-3H3
Clé InChI
VYPAEKCKAWMJED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54800.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54800.html