Principaux documents
SY3H3D67D998
Synthonix Corporation
3-(2-Ethoxyethoxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.23
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2-ethoxyethoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H13NO2/c1-2-13-6-7-14-11-5-3-4-10(8-11)9-12/h3-5,8H,2,6-7H2,1H3
Clé InChI
UEJHTAJAQBBIFS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54641.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54641.html