Principaux documents
SY3H3D67D8E0
Synthonix Corporation
Ethyl 3,4-dichlorophenylglyoxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.08
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl (3,4-dichlorophenyl)(oxo)acetate
Inchi Code
1S/C10H8Cl2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-4-7(11)8(12)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
NWUGRKGSCYOUFF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/53813.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53813.html