Principaux documents
SY3H3D67D82B
Synthonix Corporation
Ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.61
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
ethyl 3-chloro-4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C9H8ClFO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2H2,1H3
Clé InChI
NYURFOITSAPYLU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://synthonix.com/51603.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51603.html