Principaux documents
SY3H3D67D231
Synthonix Corporation
4-Ethoxypyrimidin-5-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-ethoxy-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-2-10-6-5(7)3-8-4-9-6/h3-4H,2,7H2,1H3
Clé InChI
XFTNFHPBIWZMBN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43347.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43347.html