Principaux documents
SY3H3D67CF7E
Synthonix Corporation
1-decyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-decyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
Inchi Code
1S/C14H27N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-13-12-15(2)14-16;1-7(2,3,4,5)6/h12-14H,3-11H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
OXZSRXCEZNETER-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.99
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/58078.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58078.html