Principaux documents
SY3H3D67C359
Synthonix Corporation
2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.2ClH/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11;;/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;2*1H
Clé InChI
VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49670.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49670.html