Principaux documents
SY3H3D67C0AA
Synthonix Corporation
6,6-Dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6,6-dimethyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C7H8O3/c1-7(2)3-4(7)6(9)10-5(3)8/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
QKAHKEDLPBJLFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46258.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46258.html