Principaux documents
SY3H3D67BBF6
Synthonix Corporation
2,4-Dibromobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
279.92
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dibromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Br2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
NAGGYODWMPFKJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44562.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44562.html