Principaux documents
SY3H3D67BB3E
Synthonix Corporation
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxamide
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-4-3-5(6(7)10)9(2)8-4/h3H,1-2H3,(H2,7,10)
Clé InChI
RKOPPJWNONMZGZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/43358.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43358.html