Principaux documents
SY3H3D67BB0F
Synthonix Corporation
6-(Difluoromethoxy)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.12
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-(difluoromethoxy)pyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C6H6F2N2O/c7-6(8)11-5-3-1-2-4(9)10-5/h1-3,6H,(H2,9,10)
Clé InChI
QMOFLAKXMLKVTC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/42806.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42806.html