Principaux documents
SY3H3D67BAAF
Synthonix Corporation
3,5-Dibromo-2-chloro-6-methylpyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
285.37
Numéro MDL:
Iupac Name
3,5-dibromo-2-chloro-6-methylpyridine
Inchi Code
1S/C6H4Br2ClN/c1-3-4(7)2-5(8)6(9)10-3/h2H,1H3
Clé InChI
AYZAQZJMQIXSLF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/42188.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42188.html