Principaux documents
SY3H3D67BA53
Synthonix Corporation
1,4-Dibromo-2-chlorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.35
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,4-dibromo-2-chlorobenzene
Inchi Code
1S/C6H3Br2Cl/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
Clé InChI
LOWQAATYMJIWOG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/41774.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41774.html