Principaux documents
SY3H3D67B911
Synthonix Corporation
1,5,2,4-Dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,5,2,4-dioxadithiane 2,2,4,4-tetraoxide
Inchi Code
1S/C2H4O6S2/c3-9(4)2-10(5,6)8-1-7-9/h1-2H2
Clé InChI
GWAOOGWHPITOEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/39774.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39774.html