Principaux documents
SY3H3D67ADB0
Synthonix Corporation
4-Chloro-7-(trifluoromethoxy)quinazoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-7-quinazolinyl trifluoromethyl ether
Inchi Code
1S/C9H4ClF3N2O/c10-8-6-2-1-5(16-9(11,12)13)3-7(6)14-4-15-8/h1-4H
Clé InChI
YSAWRQYKZHJVDJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/50643.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50643.html