Principaux documents
SY3H3D67A52C
Synthonix Corporation
(2-Chloro-4-methylphenyl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
155.63
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-chloro-4-methylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H10ClN/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-4H,5,10H2,1H3
Clé InChI
WPPROWZRWXCTSA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/46753.html
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46753.html