Principaux documents
SY3H3D67A4AE
Synthonix Corporation
5-CARBETHOXYURACIL
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 2,4-dihydroxy-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4/c1-2-13-6(11)4-3-8-7(12)9-5(4)10/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,12)
Clé InChI
MKNYHTGOVKPZMU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/46050.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46050.html