Principaux documents
SY3H3D67A264
Synthonix Corporation
3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4;/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9);1H
Clé InChI
YWNDZOPEUJWLML-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.95
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43546.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43546.html