Principaux documents
SY3H3D67A1EC
Synthonix Corporation
5-Chloro-3-methylpyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.59
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
Clé InChI
QTZBTBLHYPSFMG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/42998.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42998.html