Principaux documents
SY3H3D679DDA
Synthonix Corporation
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
calcium bis(3-hydroxy-3-methylbutanoate)
Inchi Code
1S/2C5H10O3.Ca/c2*1-5(2,8)3-4(6)7;/h2*8H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2
Clé InChI
WLJUMPWVUPNXMF-UHFFFAOYSA-L
Température de stockage
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder
Product Link
https://synthonix.com/39647.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/39647.html