Principaux documents
SY3H3D67907B
Synthonix Corporation
6-Benzyl-5,7-dihydro-5,7-dioxopyrrolo[3,4-b]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-benzyl-5H-pyrrolo[3,4-b]pyridine-5,7(6H)-dione
Inchi Code
1S/C14H10N2O2/c17-13-11-7-4-8-15-12(11)14(18)16(13)9-10-5-2-1-3-6-10/h1-8H,9H2
Clé InChI
DWUBVULEMQOCPO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white to red powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/57473.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57473.html