Principaux documents
SY3H3D678E21
Synthonix Corporation
Bis((6-bromopyridin-2-yl)methyl)amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.05
Numéro MDL:
Iupac Name
bis((6-bromopyridin-2-yl)methyl)amine
Inchi Code
1S/C12H11Br2N3/c13-11-5-1-3-9(16-11)7-15-8-10-4-2-6-12(14)17-10/h1-6,15H,7-8H2
Clé InChI
VMRYVVHVKUZHHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55646.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/55646.html