Principaux documents
SY3H3D67893C
Synthonix Corporation
tert-Butyl (2-amino-3-chlorophenyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-3-chlorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-4-5-7(12)9(8)13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
FLSCKYWYOFQHEO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54830.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54830.html