Principaux documents
SY3H3D678922
Synthonix Corporation
Benzyl (3-bromopropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
benzyl 3-bromopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14BrNO2/c12-7-4-8-13-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6H,4,7-9H2,(H,13,14)
Clé InChI
QGTWQXTXRILXOV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54739.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54739.html