Principaux documents
SY3H3D67890B
Synthonix Corporation
tert-Butyl 4-fluorobenzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3
Clé InChI
ZZLARVGXLOCKHG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/54677.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54677.html