Principaux documents
SY3H3D678752
Synthonix Corporation
1-Butoxy-2,3-difluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-butoxy-2,3-difluorobenzene
Inchi Code
1S/C10H12F2O/c1-2-3-7-13-9-6-4-5-8(11)10(9)12/h4-6H,2-3,7H2,1H3
Clé InChI
HYDIPEHDSUNHPA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/52866.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52866.html