Principaux documents
SY3H3D6785DC
Synthonix Corporation
5-Bromo-8-fluoroquinoline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-8-fluoroquinoline
Inchi Code
1S/C9H5BrFN/c10-7-3-4-8(11)9-6(7)2-1-5-12-9/h1-5H
Clé InChI
KXPOUFUCFZQOQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/50722.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50722.html