Principaux documents
SY3H3D677E74
Synthonix Corporation
2-(3-Bromophenyl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(3-bromophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-9(2,11)7-4-3-5-8(10)6-7/h3-6,11H,1-2H3
Clé InChI
ZRFMJMFYMQAUDO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/50147.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/50147.html