Principaux documents
SY3H3D677E73
Synthonix Corporation
2-(2-Bromophenyl)propan-2-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.09
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(2-bromophenyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C9H11BrO/c1-9(2,11)7-5-3-4-6-8(7)10/h3-6,11H,1-2H3
Clé InChI
TXQKNSQVEWHJAQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/50146.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50146.html