Principaux documents
SY3H3D677E01
Synthonix Corporation
tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropylcarbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O2.ClH/c1-8(2,3)12-7(11)10-6-4-5-9;/h4-6,9H2,1-3H3,(H,10,11);1H
Clé InChI
WUXOJNUZYOFBMI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49590.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49590.html