Principaux documents
SY3H3D677B01
Synthonix Corporation
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H3BrF3N/c9-7-3-6(8(10,11)12)2-1-5(7)4-13/h1-3H
Clé InChI
YQDJZASWOJHHGY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://synthonix.com/47269.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47269.html