Principaux documents
SY3H3D677AD0
Synthonix Corporation
tert-Butyl (2-oxopropyl)carbamate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2-oxopropylcarbamate
Inchi Code
1S/C8H15NO3/c1-6(10)5-9-7(11)12-8(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,9,11)
Clé InChI
OZGMUQGCAFEQOX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow liquid or low melting solid
Product Link
https://synthonix.com/47129.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47129.html