Principaux documents
SY3H3D6779BF
Synthonix Corporation
(5-Bromo-2-fluorophenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
205.03
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-bromo-2-fluorophenyl)methanol
Inchi Code
1S/C7H6BrFO/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-3,10H,4H2
Clé InChI
UOSBHJFKMGLWGX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45571.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45571.html