Principaux documents
SY3H3D677488
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-nitrobenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.02
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-bromo-2-nitrobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4BrNO4/c8-4-1-2-6(9(12)13)5(3-4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
Clé InChI
FNINYRSNPGPWEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/44496.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44496.html