Principaux documents
SY3H3D6773BE
Synthonix Corporation
Butyl cyclopropanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.25
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
butyl cyclopropanesulfonate
Inchi Code
1S/C7H14O3S/c1-2-3-6-10-11(8,9)7-4-5-7/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
VWGWOTXVWXTFMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43894.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43894.html