Principaux documents
SY3H3D67725A
Synthonix Corporation
2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220
Numéro MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-fluoro-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3BrFNO2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
XRXNWKIKQFEOGO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41915.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/41915.html