Principaux documents
SY3H3D676D1F
Synthonix Corporation
2-Bromo-3,5-dichloropyrazine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.87
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-3,5-dichloropyrazine
Inchi Code
1S/C4HBrCl2N2/c5-3-4(7)9-2(6)1-8-3/h1H
Clé InChI
CCUUKMSFOYYAKB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/40275.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40275.html