Principaux documents
SY3H3249FB77
Synthonix Corporation
6-Oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Iupac Name
6-oxabicyclo[3.2.1]oct-3-en-7-one
Inchi Code
1S/C7H8O2/c8-7-5-2-1-3-6(4-5)9-7/h1,3,5-6H,2,4H2
Clé InChI
TVEXGJYMHHTVKP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38973.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38973.html