Key Documents
SY3H3249FB1D
Synthonix Corporation
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane, hemioxalate salt
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.43
Numéro MDL:
Iupac Name
2-thia-6-azaspiro[3.3]heptane hemioxalate
Inchi Code
1S/2C5H9NS.C2H2O4/c2*1-5(2-6-1)3-7-4-5;3-1(4)2(5)6/h2*6H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6)
Clé InChI
IUOHIXFWUIKFFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/6696.html