Principaux documents
SY3H3249F554
Synthonix Corporation
N-[(1,1-dimethylethoxy)carbonyl]-L-Homoserine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro MDL:
Iupac Name
(2S)-2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-4-hydroxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(14)10-6(4-5-11)7(12)13/h6,11H,4-5H2,1-3H3,(H,10,14)(H,12,13)/t6-/m0/s1
Clé InChI
PZEMWPDUXBZKJN-LURJTMIESA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/37944.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/37944.html