Principaux documents
SY3H3249F2F4
Synthonix Corporation
4-(2-Bromoethyl)morpholine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.07
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(2-bromoethyl)morpholine
Inchi Code
1S/C6H12BrNO/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-6H2
Clé InChI
CVMXEDZZSWLXPB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/38590.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38590.html