Principaux documents
SY3H3249F2BB
Synthonix Corporation
tert-Butyl 2-(3-bromophenyl)acetate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl (3-bromophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C12H15BrO2/c1-12(2,3)15-11(14)8-9-5-4-6-10(13)7-9/h4-7H,8H2,1-3H3
Clé InChI
IUQYZZLJRJUKIH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/38344.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/38344.html