Principaux documents
SY3H3249F103
Synthonix Corporation
4-Amino-3-fluorobenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-amino-3-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
Clé InChI
RLMBRRQWBTWGMB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/38484.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/38484.html