Principaux documents
SY3H309950E9
Synthonix Corporation
4-Bromo-2-methylpyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.01
Numéro MDL:
Iupac Name
4-bromo-2-methylpyrimidine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-7-3-2-5(6)8-4/h2-3H,1H3
Clé InChI
OJPQVYZLQGRFSO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/32286.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/32286.html